Tlačiť
Carbon black ≥99% (metals basis), Super P® Conductive
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H30253.14 H30253.22
H30253.14EA 243.88 EUR
H30253.14 H30253.22
Carbon black ≥99% (metals basis), Super P® Conductive
Carbon black
Purity: 99+% CAS No.: 1333-86-4 Molecular Formula: C Formula Weight: 12.01 Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00133992
Vzorec: C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00133992
Číslo CAS: 1333-86-4
EINECS: 215-609-9
OSN: 1325
ADR: 4.1,III