Carbon black ≥99% (metals basis), Super P® Conductive
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H30253.14
H30253.22
H30253.14EA
243.88
EUR
H30253.14
H30253.22
Carbon black ≥99% (metals basis), Super P® Conductive
Carbon black
Purity: 99+%
CAS No.: 1333-86-4
Molecular Formula: C
Formula Weight: 12.01
Odour: Odourless
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00133992
Vzorec:
C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00133992 Číslo CAS: 1333-86-4 EINECS: 215-609-9 OSN: 1325 ADR: 4.1,III |