Tlačiť
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H30237.MD H30237.03
H30237.MDEA 94.26 EUR
H30237.MD H30237.03
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 97%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Purity: 97% CAS No.: 517918-95-5 Molecular Formula: C8H5N3 Formula Weight: 143.15 Melting Point: 226-230° MDL No.: MFCD06659684
Vzorec: C₈H₅N₃
Teplota tavenia: 226…230 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659684
Číslo CAS: 517918-95-5