Tlačiť
1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,1'-Thiocarbonylbis(pyridin-2(1H)-one)
H30087.03 H30087.06
H30087.03EA 22.58 EUR
H30087.03 H30087.06
1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone 95%
1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone
Purity: 95% CAS No.: 102368-13-8 Molecular Formula: C11H8N2O2S Formula Weight: 232.26 Melting Point: 163-166° MDL No.: MFCD00075238
Vzorec: C₁₁H₈N₂O₂S
Teplota tavenia: 163…166 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075238
Číslo CAS: 102368-13-8