Tlačiť
4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide cis- and trans-mixture 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H29100.14 H29100.06 H29100.03
H29100.14EA 436.42 EUR
H29100.14 H29100.06 H29100.03
4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide cis- and trans-mixture 97%
4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide
Purity: 97% CAS No.: 36099-51-1 Molecular Formula: C7H12O Formula Weight: 112.17 Refractive Index: 1.4470 MDL No.: MFCD09742280
Vzorec: C₇H₁₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09742280
Číslo CAS: 36099-51-1