4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide cis- and trans-mixture 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H29100.14
H29100.06
H29100.03
H29100.14EA
436.42
EUR
H29100.14
H29100.06
H29100.03
4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide cis- and trans-mixture 97%
4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide
Purity: 97%
CAS No.: 36099-51-1
Molecular Formula: C7H12O
Formula Weight: 112.17
Refractive Index: 1.4470
MDL No.: MFCD09742280
Vzorec:
C₇H₁₂O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD09742280 Číslo CAS: 36099-51-1 |