Vinyl decanoate 95% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Decanoic Acid Vinyl Ester
H29081.14
H29081.06
H29081.14EA
133.98
EUR
H29081.14
H29081.06
Vinyl decanoate 95% stabilised
Vinyl decanoate
Purity: 95%
CAS No.: 4704-31-8
Molecular Formula: C12H22O
Formula Weight: 198.30
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.435
Boiling Point: 119-120°/10mm
MDL No.: MFCD00027349
Vzorec:
C₁₂H₂₂O₂ Teplota varu: 119…120 °C (10 mmHg) Hustota: 0,886 Teplota vzplanutia: 104 °C (219 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00027349 Číslo CAS: 4704-31-8 EINECS: 225-185-7 |