2-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2-(Boc-amino)phenylboronic Acid Pinacol Ester
H29020.06
H29020.03
H29020.06EA
314.84
EUR
H29020.06
H29020.03
2-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
2-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 159624-15-4
Molecular Formula: C17H26BNO4
Formula Weight: 319.21
Melting Point: 98-100°
MDL No.: MFCD03411943
Vzorec:
C₁₇H₂₆BNO₄ Mw: 319.21 g/mol Teplota tavenia: 98…100 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03411943 Číslo CAS: 159624-15-4 |