(S)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(2S)-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
H28972.06
H28972.03
H28972.06EA
198.56
EUR
H28972.06
H28972.03
(S)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride ≥98%
(S)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 158663-69-5
Molecular Formula: C5H10N2O2.2HCl
Formula Weight: 203.07
Melting Point: ca 280° dec.
Optical Rotation: -5° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD01632104
Vzorec:
C₅H₁₂Cl₂N₂O₂ Teplota tavenia: ∼ 280 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01632104 Číslo CAS: 158663-69-5 |