Tlačiť
5-(Trifluoromethyl)indole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H28782.ME H28782.MC
H28782.MEEA 438.03 EUR
H28782.ME H28782.MC
5-(Trifluoromethyl)indole 98%
5-(Trifluoromethyl)indole
Purity: 98% CAS No.: 100846-24-0 Molecular Formula: C9H6F3N Formula Weight: 185.15 Melting Point: 68-71° MDL No.: MFCD03095341
Vzorec: C₉H₆F₃N
Teplota tavenia: 68…71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095341
Číslo CAS: 100846-24-0