Tlačiť
N-Methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Terbinafine Related Compound A, N-Methyl-1-(naphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride, 1-(Methylaminomethyl)naphthalene Hydrochloride
H28719.03 H28719.09
H28719.03EA 62.17 EUR
H28719.03 H28719.09
N-Methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride 98%
N-Methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 65473-13-4 Molecular Formula: C12H13N.HCl Formula Weight: 207.70 Melting Point: 190-193° MDL No.: MFCD00012555
Vzorec: C₁₂H₁₃N
Teplota tavenia: 190…193 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012555
Číslo CAS: 65473-13-4