Tlačiť
2,4,6-Trivinylboroxin pyridine complex 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Trivinylcyclotriboroxan - Pyridine Complex
H28703.06 H28703.03
H28703.06EA 620.94 EUR
H28703.06 H28703.03
2,4,6-Trivinylboroxin pyridine complex 95%
2,4,6-Trivinylboroxin pyridine complex
Purity: 95% CAS No.: 95010-17-6 Molecular Formula: C6H9B3O3 Formula Weight: 161.57 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 44-52° MDL No.: MFCD03839940
Vzorec: C₁₁H₁₄B₃NO₃
Teplota tavenia: 44…52 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03839440
Číslo CAS: 95010-17-6