Tlačiť
Ethyl-alpha-4-dibromophenylacetate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl 2-bromo-2-(4-bromophenyl)acetate
H28093.14 H28093.06
H28093.14EA 633.37 EUR
H28093.14 H28093.06
Ethyl-alpha-4-dibromophenylacetate ≥97%
Ethyl-alpha-4-dibromophenylacetate
Purity: 97+% CAS No.: 77143-76-1 Molecular Formula: C10H10Br2O2 Formula Weight: 321.99 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.571 Boiling Point: 140°/5mm UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD09953497
Vzorec: C₁₀H₁₀Br₂O₂
Teplota varu: 140 °C (5 mmHg)
Hustota: 1,642
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09953497
Číslo CAS: 77143-76-1
OSN: 3265
ADR: 8,II