Tlačiť
6-Chloro-3-pyridineacetic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(6-Chloropyridin-3-yl)acetic acid
H27966.18 H27966.09
H27966.18EA 433.61 EUR
H27966.18 H27966.09
6-Chloro-3-pyridineacetic acid 97%
6-Chloro-3-pyridineacetic acid
Purity: 97% CAS No.: 39891-13-9 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: 172-176° MDL No.: MFCD01863172
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Teplota tavenia: 172…176 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01863172
Číslo CAS: 39891-13-9