Tlačiť
5-Aminopyridin-2(1H)-one 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Amino-2-hydroxypyridine, 3-Amino-6-hydroxypyridine, 5-Amino-2(1H)-pyridone
H27961.06 H27961.03
H27961.06EA 348.58 EUR
H27961.06 H27961.03
5-Aminopyridin-2(1H)-one 97%
5-Aminopyridin-2(1H)-one
Purity: 97% CAS No.: 33630-94-3 Molecular Formula: C5H6N2O Formula Weight: 110.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 180° dec. MDL No.: MFCD03427652
Vzorec: C₅H₆N₂O
Teplota tavenia: ∼ 180 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03427652
Číslo CAS: 33630-94-3