4-(2-Methoxyethylaminocarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
N-(2-Methoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
H27945.03
H27945.06
H27945.03EA
67.79
EUR
H27945.03
H27945.06
4-(2-Methoxyethylaminocarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
4-(2-Methoxyethylaminocarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 1073353-60-2
Molecular Formula: C16H24BNO4
Formula Weight: 305.18
Melting Point: 73-76°
MDL No.: MFCD09266188
Vzorec:
C₁₆H₂₄BNO₄ Teplota tavenia: 73…76 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD09266188 Číslo CAS: 1073353-60-2 |