Tlačiť
1-Hexylboronic acid pinacol ester 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H27831.03 H27831.06 H27831.14
H27831.03EA 57.76 EUR
H27831.03 H27831.06 H27831.14
1-Hexylboronic acid pinacol ester 98%
1-Hexylboronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 86308-26-1 Molecular Formula: C12H25BO2 Formula Weight: 212.14 Flash Point: 84°(183°F) Refractive Index: 1.426 MDL No.: MFCD08457665
Vzorec: C₁₂H₂₅BO₂
Hustota: 1,167
Teplota vzplanutia: 84 °C (183 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08457665
Číslo CAS: 86308-26-1