Tlačiť
1-Boc-3-oxopiperazine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: tert-butyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 3-oxo-1-piperazinecarboxylate, 1-Boc-3-Oxopiperazine, 4-N-BOC-2-oxo-piperazine, 4-Boc-2-Oxopiperazine
H27823.06 H27823.03
H27823.06EA 286 EUR
H27823.06 H27823.03
1-Boc-3-oxopiperazine 98%
1-Boc-3-oxopiperazine
Purity: 98% CAS No.: 76003-29-7 Molecular Formula: C9H16N2O3 Formula Weight: 200.23 Melting Point: 156-160° MDL No.: MFCD02181069
Vzorec: C₉H₁₆N₂O₃
Mw: 200.238 g/mol
Teplota tavenia: 156…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02181069
Číslo CAS: 76003-29-7