Tlačiť
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid cis- and trans-mixture 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H27815.09 H27815.03
H27815.09EA 138.99 EUR
H27815.09 H27815.03
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid cis- and trans-mixture 97%
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 29555-02-0 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.439 Boiling Point: 200-203° Beilstein Reference: 2323873 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00001293
Vzorec: C₅H₈O₂
Mw: 100.12 g/mol
Teplota varu: 200…203 °C
Hustota: 1.027
Teplota vzplanutia: 88 °C (190 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001293
Číslo CAS: 29555-02-0
EINECS: 249-693-3
OSN: 3265
ADR: 8 II