2-Methylcyclopropanecarboxylic acid cis- and trans-mixture 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H27815.09
H27815.03
H27815.09EA
138.99
EUR
H27815.09
H27815.03
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid cis- and trans-mixture 97%
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 29555-02-0
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.439
Boiling Point: 200-203°
Beilstein Reference: 2323873
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00001293
Vzorec:
C₅H₈O₂ Mw: 100.12 g/mol Teplota varu: 200…203 °C Hustota: 1.027 Teplota vzplanutia: 88 °C (190 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001293 Číslo CAS: 29555-02-0 EINECS: 249-693-3 OSN: 3265 ADR: 8 II |