1-n-Butyl-4-[(4-butylphenyl)ethynyl]benzene ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H27776.09
H27776.03
H27776.09EA
396.71
EUR
H27776.09
H27776.03
1-n-Butyl-4-[(4-butylphenyl)ethynyl]benzene ≥99%
1-n-Butyl-4-[(4-butylphenyl)ethynyl]benzene
Purity: 99+%
CAS No.: 80221-11-0
Molecular Formula: C22H26
Formula Weight: 290.45
Melting Point: 40-42°
Boiling Point: 172-174°/0.5mm
MDL No.: MFCD04038794
Vzorec:
C₂₂H₂₆ Teplota varu: 172…174 °C (0,5 mmHg) Teplota tavenia: 40…42 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD04038794 Číslo CAS: 80221-11-0 |