Methyl hydrogen malonate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H27772.06
H27772.22
H27772.14
H27772.06EA
75.31
EUR
H27772.06
H27772.22
H27772.14
Methyl hydrogen malonate 96%
Methyl hydrogen malonate
Purity: 96%
CAS No.: 16695-14-0
Molecular Formula: HO2CCH2CO2CH3
Formula Weight: 118.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.4295
MDL No.: MFCD00667796
Vzorec:
HO₂CCH₂CO₂CH₃ Mw: 118.09 g/mol Hustota: 1.128 Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00667796 Číslo CAS: 16695-14-0 |