Tlačiť
Methyl hydrogen malonate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27772.06 H27772.22 H27772.14
H27772.06EA 75.31 EUR
H27772.06 H27772.22 H27772.14
Methyl hydrogen malonate 96%
Methyl hydrogen malonate
Purity: 96% CAS No.: 16695-14-0 Molecular Formula: HO2CCH2CO2CH3 Formula Weight: 118.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.4295 MDL No.: MFCD00667796
Vzorec: HO₂CCH₂CO₂CH₃
Mw: 118.09 g/mol
Hustota: 1.128
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00667796
Číslo CAS: 16695-14-0