Tlačiť
7-(Trifluoromethyl)quinoline 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27771.MD H27771.03
H27771.MDEA 81.83 EUR
H27771.MD H27771.03
7-(Trifluoromethyl)quinoline 97%
7-(Trifluoromethyl)quinoline
Purity: 97% CAS No.: 325-14-4 Molecular Formula: C10H6F3N Formula Weight: 197.16 Melting Point: 65-66° MDL No.: MFCD00833760
Vzorec: C₁₀H₆F₃N
Teplota tavenia: 65…66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00833760
Číslo CAS: 325-14-4