Tlačiť
Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: [(ppy)2IrCl]2, Dichlorotetrakis[2-(2-pyridinyl)phenyl]diiridium(III), Dichlorotetrakis(2-(2-pyridinyl)phenyl)diiridium(III)
H27752.ME H27752.MC
H27752.MEEA 578.42 EUR
H27752.ME H27752.MC
Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III)
Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III)
CAS No.: 92220-65-0 Molecular Formula: C44H32Cl2Ir2N4 Formula Weight: 1072.09 MDL No.: MFCD07784515
Vzorec: C₄₄H₃₂Cl₂Ir₂N₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07784515
Číslo CAS: 92220-65-0