alpha-(N,N-Dimethylamino)phenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H27631.14
H27631.06
H27631.14EA
144.81
EUR
H27631.14
H27631.06
alpha-(N,N-Dimethylamino)phenylacetonitrile 97%
alpha-(N,N-Dimethylamino)phenylacetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 827-36-1
Molecular Formula: C10H12N2
Formula Weight: 160.22
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.514
Boiling Point: 88-90°/2mm
UN No.: UN3276
MDL No.: MFCD00013810
Vzorec:
C₁₀H₁₂N₂ Teplota varu: 88…90 °C (2 mmHg) Hustota: 0,997 Teplota vzplanutia: 104 °C (219 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013810 Číslo CAS: 827-36-1 OSN: 3276 ADR: 6.1,III |