Tlačiť
alpha-(N,N-Dimethylamino)phenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H27631.14 H27631.06
H27631.14EA 144.81 EUR
H27631.14 H27631.06
alpha-(N,N-Dimethylamino)phenylacetonitrile 97%
alpha-(N,N-Dimethylamino)phenylacetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 827-36-1 Molecular Formula: C10H12N2 Formula Weight: 160.22 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.514 Boiling Point: 88-90°/2mm UN No.: UN3276 MDL No.: MFCD00013810
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂
Teplota varu: 88…90 °C (2 mmHg)
Hustota: 0,997
Teplota vzplanutia: 104 °C (219 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013810
Číslo CAS: 827-36-1
OSN: 3276
ADR: 6.1,III