D-Homophenylalanine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H27629.06
H27629.03
H27629.06EA
324.91
EUR
H27629.06
H27629.03
D-Homophenylalanine 98%
D-Homophenylalanine
Purity: 98%
CAS No.: 82795-51-5
Molecular Formula: C10H13NO2
Formula Weight: 179.22
Melting Point:
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO₂ Teplota tavenia: >300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00063091 Číslo CAS: 82795-51-5 |