Tlačiť
1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine
H27624.06 H27624.03
H27624.06EA 225.83 EUR
H27624.06 H27624.03
1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine 98%
1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine
Purity: 98% CAS No.: 23995-88-2 Molecular Formula: C10H21N3 Formula Weight: 183.30 Refractive Index: 1.508 Melting Point: 29-32° UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD01075186
Vzorec: C₁₀H₂₁N₃
Teplota tavenia: 29…32 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01075186
Číslo CAS: 23995-88-2
OSN: 3259
ADR: 8,III