Tlačiť
7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27563.06 H27563.03
H27563.06EA 481.75 EUR
H27563.06 H27563.03
7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one 97%
7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Purity: 97% CAS No.: 90814-91-8 Molecular Formula: C8H6BrNOS Formula Weight: 244.11 Melting Point: 210-214° MDL No.: MFCD02660583
Vzorec: C₈H₆BrNOS
Teplota tavenia: 210…214 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02660583
Číslo CAS: 90814-91-8