2-Cyclopentene-1-acetic acid 90% remainder mainly 3-cyclopentene-1-acetic acid, tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-(Cyclopent-2-en-1-yl)acetic acid
H27507.14
H27507.06
H27507.14EA
373.04
EUR
H27507.14
H27507.06
2-Cyclopentene-1-acetic acid 90% remainder mainly 3-cyclopentene-1-acetic acid, tech.
2-Cyclopentene-1-acetic acid
Purity: 90%
CAS No.: 13668-61-6
Molecular Formula: C7H10O2
Formula Weight: 126.15
Flash Point: 143°(289°F)
Refractive Index: 1.4680
Odour: Rancid
Melting Point: 19°
Boiling Point: 238°
Beilstein Reference: 2042172
MDL No.: MFCD00001400
Vzorec:
C₇H₁₀O₂ Teplota varu: 238 °C Teplota tavenia: 19 °C Hustota: 1,047 Teplota vzplanutia: 143 °C (289 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001400 Číslo CAS: 13668-61-6 EINECS: 237-146-1 |