(S)-1-Cyclopropylethylamine ≥98%, ee 98%, ChiPros®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H27499.06
H27499.03
H27499.06EA
296.03
EUR
H27499.06
H27499.03
(S)-1-Cyclopropylethylamine ≥98%, ee 98%, ChiPros®
(S)-1-Cyclopropylethylamine
Purity: 98%
CAS No.: 195604-39-8
Molecular Formula: C5H11N
Formula Weight: 85.15
Flash Point: 3°(37°F)
Melting Point: -68°
Boiling Point: 95°
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD08064289
Vzorec:
C₅H₁₁N Teplota varu: 95 °C Teplota tavenia: –68 °C Hustota: 0,799 Teplota vzplanutia: 3 °C (37 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD08064289 Číslo CAS: 195604-39-8 OSN: 2733 ADR: 3,II |