Tlačiť
(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Bis[(R)-1-phenylethyl]amine
H27424.14 H27424.06 H27424.03
H27424.14EA 799.84 EUR
H27424.14 H27424.06 H27424.03
(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine
Purity: 99% CAS No.: 23294-41-9 Molecular Formula: C16H19N Formula Weight: 225.34 Boiling Point: 98°/0.3mm MDL No.: MFCD00243088
Vzorec: C₁₆H₁₉N
Teplota varu: 98 °C (0,3 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00243088
Číslo CAS: 23294-41-9