N-Boc-4-oxo-L-proline-tert-butyl ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Bis(tert-butyl) (2S)-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, (S)-Di-tert-butyl 4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, Boc-4-Oxo-Pro-OtBu
H27375.03
H27375.06
H27375.03EA
289.21
EUR
H27375.03
H27375.06
N-Boc-4-oxo-L-proline-tert-butyl ester 97%
N-Boc-4-oxo-L-proline-tert-butyl ester
Purity: 97%
CAS No.: 166410-05-5
Molecular Formula: C14H23NO5
Formula Weight: 285.35
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 64-67°
MDL No.: MFCD06797013
Vzorec:
C₁₄H₂₃NO₅ Mw: 285.35 g/mol Teplota tavenia: 64…67 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD06797013 Číslo CAS: 166410-05-5 |