Tlačiť
Methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, Methyl 4-Oxopiperidine-3-carboxylate HCl
H27318.14 H27318.06
H27318.14EA 414.36 EUR
H27318.14 H27318.06
Methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Purity: 95% CAS No.: 71486-53-8 Molecular Formula: C7H11NO3.HCl Formula Weight: 193.63 Melting Point: ca 175° dec. Beilstein Reference: 4273241 MDL No.: MFCD00012769
Vzorec: C₇H₁₂ClNO₃
Teplota tavenia: ∼ 175 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012769
Číslo CAS: 71486-53-8
EINECS: 275-526-9