Methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Methyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, Methyl 4-Oxopiperidine-3-carboxylate HCl
H27318.14
H27318.06
H27318.14EA
414.36
EUR
H27318.14
H27318.06
Methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 71486-53-8
Molecular Formula: C7H11NO3.HCl
Formula Weight: 193.63
Melting Point: ca 175° dec.
Beilstein Reference: 4273241
MDL No.: MFCD00012769
Vzorec:
C₇H₁₂ClNO₃ Teplota tavenia: ∼ 175 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012769 Číslo CAS: 71486-53-8 EINECS: 275-526-9 |