(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(R)-tert-Butyl (2-hydroxypropyl)carbamate
H27296.03
H27296.06
H27296.03EA
152.61
EUR
H27296.03
H27296.06
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol 98%
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Purity: 98%
CAS No.: 119768-44-4
Molecular Formula: C8H17NO3
Formula Weight: 175.23
Refractive Index: 1.4460
Optical Rotation: -24° (c=1 in chloroform)
MDL No.: MFCD04974338
Vzorec:
C₈H₁₇NO₃ Mw: 175.23 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD04974338 Číslo CAS: 119768-44-4 |