1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H27288.03
H27288.06
H27288.03EA
51.34
EUR
H27288.03
H27288.06
1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride 97%
1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 127946-77-4
Molecular Formula: C4H6N2.HCl
Formula Weight: 118.56
Melting Point: ca 220° dec.
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD04114063
Vzorec:
C₄H₇ClN₂ Teplota tavenia: ∼ 220 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD04114063 Číslo CAS: 127946-77-4 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |