Tlačiť
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-azanylcyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, ACPC, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, Cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-, hydrochloride
H27264.MD H27264.03
H27264.MDEA 87.32 EUR
H27264.MD H27264.03
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride 97%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 68781-13-5 Molecular Formula: C4H7NO2.HCl Formula Weight: 137.56 Melting Point: ca 220° dec. MDL No.: MFCD00012545
Vzorec: C₄H₈ClNO₂
Mw: 137.57 g/mol
Teplota tavenia: ∼ 220 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012545
Číslo CAS: 68781-13-5