N-Methyl-tert-butylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H27242.03
H27242.06
H27242.03EA
44.93
EUR
H27242.03
H27242.06
N-Methyl-tert-butylamine 97%
N-Methyl-tert-butylamine
Purity: 97%
CAS No.: 14610-37-8
Molecular Formula: C5H13N
Formula Weight: 87.16
Flash Point: -18°(0°F)
Refractive Index: 1.3950
Odour: Amine-like
Boiling Point: 67-69°
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00042853
Vzorec:
C₅H₁₃N Teplota varu: 67…69 °C Hustota: 0,727 Teplota vzplanutia: –18 °C (0 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00042853 Číslo CAS: 14610-37-8 EINECS: 238-646-2 OSN: 2733 ADR: 3,II |