Tlačiť
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27235.03 H27235.06
H27235.03EA 155.64 EUR
H27235.03 H27235.06
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride 98%
Purity: 98% CAS No.: 426844-23-7 Molecular Formula: C5H9FN2O.HCl Formula Weight: 168.59 Melting Point: 231-236° dec. Optical Rotation: -45 (c=1 in water) MDL No.: MFCD07368567
Vzorec: C₅H₁₀ClFN₂O
Teplota tavenia: 231…236 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368567
Číslo CAS: 426844-23-7