(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H27235.03
H27235.06
H27235.03EA
155.64
EUR
H27235.03
H27235.06
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride 98%
Purity: 98%
CAS No.: 426844-23-7
Molecular Formula: C5H9FN2O.HCl
Formula Weight: 168.59
Melting Point: 231-236° dec.
Optical Rotation: -45 (c=1 in water)
MDL No.: MFCD07368567
Vzorec:
C₅H₁₀ClFN₂O Teplota tavenia: 231…236 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD07368567 Číslo CAS: 426844-23-7 |