L-m-Tyrosine 97
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H27224.MD
H27224.03
H27224.MDEA
136.19
EUR
H27224.MD
H27224.03
L-m-Tyrosine 97
L-m-Tyrosine
Purity: 97+%
CAS No.: 587-33-7
Molecular Formula: C9H11NO3
Formula Weight: 181.19
Melting Point: 260-270°
MDL No.: MFCD00063059
Vzorec:
C₉H₁₁NO₃ Mw: 181.19 g/mol Teplota tavenia: 260…270 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00063059 Číslo CAS: 587-33-7 |