Tlačiť
3-Bromomethylquinoxaline-2-one 90%, tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H27169.14 H27169.06
H27169.14EA 144.81 EUR
H27169.14 H27169.06
3-Bromomethylquinoxaline-2-one 90%, tech.
3-Bromomethylquinoxaline-2-one
Purity: 90% CAS No.: 62235-61-4 Molecular Formula: C9H7BrN2O Formula Weight: 239.07 Melting Point: 300° dec. UN No.: UN1759 MDL No.: MFCD02660613
Vzorec: C₉H₇BrN₂O
Teplota tavenia: >300 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03412060
Číslo CAS: 62235-61-4
OSN: 1759
ADR: 8,III