Tlačiť
2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27133.09 H27133.03
H27133.09EA 174.89 EUR
H27133.09 H27133.03
2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde 98%
2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 73568-25-9 Molecular Formula: C10H6ClNO Formula Weight: 191.62 Melting Point: 148-150° MDL No.: MFCD00130079
Vzorec: C₁₀H₆ClNO
Teplota tavenia: 148…150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00130079
Číslo CAS: 73568-25-9