Boc-trans-4-hydroxy-L-proline 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Boc-Hyp-OH, trans-N-Boc-4-hydroxy-L-proline
H27110.06
H27110.14
H27110.06EA
81.03
EUR
H27110.06
H27110.14
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline 97%
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline
Purity: 97%
CAS No.: 13726-69-7
Molecular Formula: C10H17NO5
Formula Weight: 231.25
Melting Point: 123-127°
MDL No.: MFCD00053370
Vzorec:
C₁₀H₁₇NO₅ Teplota tavenia: 123…127 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00053370 Číslo CAS: 13726-69-7 |