1-Boc-3-fluoro-4-pyrrolidinone
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
tert-Butyl 3-fluoro-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate, 4-Fluoropyrrolidin-3-one, N-BOC protected
H27082.MD
H27082.03
H27082.MDEA
239.87
EUR
H27082.MD
H27082.03
1-Boc-3-fluoro-4-pyrrolidinone
1-Boc-3-fluoro-4-pyrrolidinone
CAS No.: 845894-03-3
Molecular Formula: C9H14FNO3
Formula Weight: 203.22
MDL No.: MFCD08274459
Vzorec:
C₉H₁₄FNO₃ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD08274459 Číslo CAS: 845894-03-3 |