Tlačiť
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N-BOC-3-pyrrolidinone
H27023.09 H27023.03
H27023.09EA 505.42 EUR
H27023.09 H27023.03
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 101385-93-7 Molecular Formula: C9H15NO3 Formula Weight: 185.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 34-38° MDL No.: MFCD01631194
Vzorec: C₉H₁₅NO₃
Teplota tavenia: 34…38 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01631194
Číslo CAS: 101385-93-7