Tlačiť
2-Chloro-6-methoxy-3-quinoline carboxaldehyde 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carbaldehyde
H26973.14 H26973.06
H26973.14EA 319.7 EUR
H26973.14 H26973.06
2-Chloro-6-methoxy-3-quinoline carboxaldehyde 99%
2-Chloro-6-methoxy-3-quinoline carboxaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 73568-29-3 Molecular Formula: C11H8ClNO2 Formula Weight: 221.64 Flash Point: -9°(16°F) Melting Point: 146-151° MDL No.: MFCD00160585
Vzorec: C₁₁H₈ClNO₂
Teplota tavenia: 146…151 °C
Teplota vzplanutia: –9 °C (16 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00160585
Číslo CAS: 73568-29-3