Tlačiť
1,4,7,10-Tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: DOTA-amide, 2,2',2'',2'''-(1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetrayl)tetraacetamide
H26792.MD H26792.03
H26792.MDEA 158.44 EUR
H26792.MD H26792.03
1,4,7,10-Tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
1,4,7,10-Tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
CAS No.: 157599-02-5 Molecular Formula: C16H32N8O4 Formula Weight: 400.48 MDL No.: MFCD09263318
Vzorec: C₁₆H₃₂N₈O₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09263318
Číslo CAS: 157599-02-5