2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H26570.03
H26570.06
H26570.14
H26570.03EA
29.76
EUR
H26570.03
H26570.06
H26570.14
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride 97%
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride
Purity: 98%
CAS No.: 3739-94-4
Molecular Formula: C7H3Cl2NO2
Formula Weight: 204.01
Odour: Irritating
Melting Point: 57-61°
Boiling Point: 284°
Beilstein Reference: 131556
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00006289
Vzorec:
C₇H₃Cl₂NO₂ Teplota varu: 284 °C Teplota tavenia: 57…61 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006289 Číslo CAS: 3739-94-4 EINECS: 223-125-4 OSN: 3261 ADR: 8,II |