O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
O-(1H-6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-1,1,3,3- tetramethyluronium hexafluorophosphate, HCTU
H26402.18
H26402.09
H26402.18EA
302.42
EUR
H26402.18
H26402.09
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate ≥98%
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate
Purity: 98+%
CAS No.: 330645-87-9
Molecular Formula: C11H15ClF6N5OP
Formula Weight: 413.69
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 180° dec.
MDL No.: MFCD04973268
Vzorec:
C₁₁H₁₅ClF₆N₅OP Mw: 413.69 g/mol Teplota tavenia: ∼ 180 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD12031645 Číslo CAS: 330645-87-9 EINECS: None |