Diethyl-2,5-dibromoadipate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Diethyl 2,5-dibromohexanedioate, 2,5-Dibromoadipic acid diethyl ester
H26347.06
H26347.14
H26347.06EA
60.17
EUR
H26347.06
H26347.14
Diethyl-2,5-dibromoadipate 98%
Diethyl-2,5-dibromoadipate
Purity: 98%
CAS No.: 869-10-3
Molecular Formula: C10H16Br2O4
Formula Weight: 360.04
Melting Point: 64-67°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00075379
Vzorec:
C₁₀H₁₆Br₂O₄ Teplota tavenia: 64…67 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00075379 Číslo CAS: 869-10-3 OSN: 3261 ADR: 8,II |