Tlačiť
1-Phenylethyl mercaptan 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H26345.03 H26345.09
H26345.03EA 56.56 EUR
H26345.03 H26345.09
1-Phenylethyl mercaptan 98%
1-Phenylethyl mercaptan
Purity: 98% CAS No.: 6263-65-6 Molecular Formula: C8H10S Formula Weight: 138.23 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.5580 UN No.: UN2810 MDL No.: MFCD00053515
Vzorec: C₈H₁₀S
Hustota: 1,021
Teplota vzplanutia: 76 °C (169 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00053515
Číslo CAS: 6263-65-6
OSN: 2810
ADR: 6.1,III