Tlačiť
Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H26310.03 H26310.06
H26310.03EA 56.48 EUR
H26310.03 H26310.06
Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate 97%
Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate
Purity: 97% CAS No.: 252938-22-0 Molecular Formula: C12H13FO4 Formula Weight: 240.23 MDL No.: MFCD01934558
Vzorec: C₁₂H₁₃FO₄
Mw: 240.23 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01934558
Číslo CAS: 252938-22-0
EINECS: None