4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Trimethyl[4-(phenylethynyl)phenyl]silane
H26300.03
H26300.06
H26300.14
H26300.03EA
39.05
EUR
H26300.03
H26300.06
H26300.14
4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene 99%
4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene
Purity: 99%
CAS No.: 136459-72-8
Molecular Formula: C17H18Si
Formula Weight: 250.42
Melting Point: 37-39°
MDL No.: MFCD09953470
Vzorec:
C₁₇H₁₈Si Mw: 250.42 g/mol Teplota tavenia: 37…39 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD09953470 Číslo CAS: 136459-72-8 |