Tlačiť
Dimethyl cyclohexylmalonate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H26289.03 H26289.06
H26289.03EA 87.04 EUR
H26289.03 H26289.06
Dimethyl cyclohexylmalonate 95%
Dimethyl cyclohexylmalonate
Purity: 95% CAS No.: 49769-76-8 Molecular Formula: C11H18O4 Formula Weight: 214.26 Refractive Index: 1.4565 MDL No.: MFCD05666206
Vzorec: C₁₁H₁₈O₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05666206
Číslo CAS: 49769-76-8